45520
Glufosinate-ammonium
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt, DL-Phosphinothricin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
Clave InChI
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Human serum samples by mixed-mode solid-phase extraction (SPE), tert-butyldimethylsilyl (t-BDMS) derivatization and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) operating on electron impact (EI) mode of detection.
- Water samples by ion-exchange cleanup and derivatization followed by analysis using GC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) equipped with EI mode of detection.
- Finnish arable soils by high performance liquid chromatography combined with fluorescence detection (HPLC-FLD).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Protocolos
Protocol for LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column