Merck
A6132
Sigma-Aldrich
Apirasa from potatoes
ATPase ≥3.0 units/mg protein, lyophilized powder
Sinónimos:
Adenosina 5′-difosfatasa, Adenosina 5′-trifosfatasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
potato
Quality Level
type
Grade I
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥3.0 units/mg protein
composition
Protein, 30-60%
storage temp.
−20°C
Application
La apirasa se utiliza para hidrolizar trifosfatos y difosfatos de nucleósidos. La apirasa de Sigma se ha utilizado en estudios de inhibición de la agregación plaquetaria .
Se encuentran al menos dos isoenzimas en diferentes variedades de S. tuberosum: una con una elevada relación ATPasa/ADPasa (∼10) y otra con una relación baja (∼1).
Reacción: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem/physiol Actions
La apirasa se encuentra en todos los eucariotas y en algunos procariotas. La apirasa de la papa desempeña un papel crucial en la regulación del crecimiento y el desarrollo. La apirasa participa en la inactivación del ATP sináptico como neurotransmisor después de la estimulación nerviosa y en la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por ADP para prevenir la trombosis . Se requieren iones metálicos divalentes para su actividad y la mejor actividad se observa con el ion a 5 mM.
Packaging
Se vende en función de las unidades de ATPasa.
Other Notes
Mezcla de isoenzimas de cociente alto y bajo.
Unit Definition
Una unidad liberará 1,0 micromoles de fósforo inorgánico por minuto a un pH de 6,5 a 30 °C.
Physical form
Polvo liofilizado parcialmente purificado que contiene succinato de potasio
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Qian Wang et al.
Neuroscience bulletin, 37(9), 1303-1313 (2021-06-06)
Food deprivation can rescue obesity and overweight-induced mood disorders, and promote mood performance in normal subjects. Animal studies and clinical research have revealed the antidepressant-like effect of calorie restriction, but little is known about the mechanism of calorie restriction-induced mood
J Vilmart-Seuwen et al.
The Journal of cell biology, 103(4), 1279-1288 (1986-10-01)
We have tried to specify a widespread hypothesis on the requirement of ATP for exocytosis (membrane fusion). With Paramecium tetraurelia cells, synchronously (approximately 1 s) exocytosing trichocysts, ATP pools have been measured in different strains, including wild type cells, "non-discharge"
Avanish Rai et al.
Bio-protocol, 11(1), e3874-e3874 (2021-03-19)
Isoprenoids represent the largest class of metabolites with amazing diversities in structure and function. They are involved in protecting plants against pathogens or herbivores or involved in attracting pollinators. Isoprenoids are derived from geranyl diphosphate (GPP; C10), farnesyl diphosphate (FPP;
I Shirakawa et al.
The Journal of experimental biology, 198(Pt 8), 1809-1815 (1995-08-01)
Kinesin is a motor protein that converts chemical energy derived from ATP hydrolysis into mechanical work to transport cellular components along microtubules. We studied the properties of ATP-dependent microtubule-kinesin sliding with two different in vitro assay systems. In one assay
Robert A Amos et al.
Nature plants, 8(11), 1289-1303 (2022-11-11)
Rhamnogalacturonan I (RG-I) is a major plant cell wall pectic polysaccharide defined by its repeating disaccharide backbone structure of [4)-α-D-GalA-(1,2)-α-L-Rha-(1,]. A family of RG-I:Rhamnosyltransferases (RRT) has previously been identified, but synthesis of the RG-I backbone has not been demonstrated in