Saltar a
E1644
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate
BioUltra, 98.5-101.5%
Sinónimos:
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$108.000
250 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$209.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$496.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
$108.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.05% NH3, ≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a substituted diamine and a chelator of metal ions. It has anticoagulant and antibacterial activity. EDTA is an inhibitor of metalloprotease. It evades the undesirable effects of ferric, cupric and manganic ions in bleaching. It blocks cellular division, chlorophyll synthesis and algal biomass production.
Application
Quelante de cationes divalentes. Inhibe las enzimas, como las metaloproteasas, que requieren cationes divalentes para ser activas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E6635ED2SS27285
assay
98.5-101.5%
assay
98.5-101.5%
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.05% NH3
impurities
-
impurities
-
impurities
residual solvents, complies, ≤0.001% cyanide (CN), ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.1% nitrilotriacetic acid (HPLC) (HPLC)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Esiste con certificato 17034 ?
    1 answer
    1. This product is not ISO 17034 certified. Please see the following EDTA disodium salt which is ISO 27034 certified:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1068
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf