Merck
A2714
Aldolase from rabbit muscle
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
Sinónimos:
D-Fructose-1,6-bisphosphate-D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase, Fructose-diphosphate Aldolase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-781-0
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥8.0 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥8.0 units/mg protein
composition
Protein, ≥80% biuret
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
storage temp.
−20°C
Application
Aldolase is used to convert fructose 1,6-diphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Aldolase, from rabbit muscle has been used for stereospecific deprotonation at DHAP C3 . Product A2714 is essentially sulfate-free and contains citrate buffer salts.
Biochem/physiol Actions
Aldolase is involved in gluconeogenesis, the Calvin cycle and glycolysis. Aldolase, from rabbit muscle, is a class I aldolase which forms covalent Schiff base intermediates. The active site of aldolase is in the center of the α/β 8 barrel fold .
Physical form
Essentially sulfate-free containing citrate buffer salts
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of fructose 1,6-diphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate per min at pH 7.4 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldolase from rabbit muscle
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)