A4036
Adenosine
suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
mp
234-236 °C (lit.)
solubilidad
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clave InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Información sobre el gen
human ... ADA(100) , ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636) , Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Descripción general
Aplicación
- to evaluate the outgrowth of the interspecies somatic cell nucleus transfer (iSCNT)-derived blastocysts
- to maintain the CGR8 ES (germ-line competent cell line) cells
- for plasmid transfection and cloning of embryonic stem cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)