Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5O4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
285.26
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39814
Assay:
99-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
99-100%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
2′-Deoxyguanosine monohydrate has been used in stromal cell purification. It has also been used for the quantification of whole cell dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyguanosine monohydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?