Merck
91783
Azo-Galactomannan from carob
galactomannanase substrate, powder
Sinónimos:
Galactomannan polysaccharide from carob seeds dyed with Remazolbrilliant Blue
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Azo-Galactomannan from carob, galactomannanase substrate
form
powder
Application
suitable as substrate for galactomannanase
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)