Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
263.68
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-639-9
Beilstein/REAXYS Number:
3576124
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
2′-Deoxycytidine hydrochloride has been used:
- as a deoxyribonucleoside component in the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
- in the infectivity assay of monocyte-derived macrophages by human immunodeficiency virus 1 (HIV-1)
- in nucleoside supplementation for the synchronization of human retinal pigment epithelial-1 (RPE-1) cells in G1 phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?