Merck
10820
Aprotinina from bovine lung
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
Sinónimos:
BPTI, Inhibidor de la tripsina pancreática bovina, Inhibidor de tripsina (básico), Trasylol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
Form:
crystalline (fine)
Assay:
~80% (HPCE)
Biological source:
bovine lung
Mol wt:
~6,500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine lung
Quality Segment
assay
~80% (HPCE)
form
crystalline (fine)
quality
lyophilized
specific activity
≥3500 U/mg
mol wt
~6,500
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
white
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
La aprotinina se utiliza en gran medida como un inhibidor de la tripsina.
Biochem/physiol Actions
La aprotinina es un inhibidor competitivo de las proteasas de serina que forma complejos estables con la enzima y bloquea sus centros activos. La unión es reversible, y la mayor parte de los complejos aprotinina-proteasa se disociarán a niveles de pH extremo de >10 o <3. Desde el punto de vista estructural, la aprotinina es una proteína globular monómera procedente del pulmón bovino que consta de 58 aminoácidos dispuestos en una sola cadena polipeptídica con tres puentes disulfuro reticulantes.
Other Notes
Una unidad inhibidora de tripsina (TIU) disminuirá la actividad de dos unidades de tripsina en un 50%, donde una unidad de tripsina hidrolizará 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto a un pH de 7,8 y 25 °C. Otra unidad comúnmente utilizada es la KIU, donde 1 TIU = 1300 KIU.
1 U corresponds to 1 biological kallikrein inhibitor unit (KIU)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)