Saltar a
D4772
Blue Dextran
BioReagent
Sinónimos:
Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$61.300
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
$61.300
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~2,000,000
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
General description
Blue dextran is a derivative of dextran and a high molecular weight glucose polymer.[1]
Application
Blue Dextran has been used as a single-phase fluid dye in the mass flow capability of hollow microneedle (HMN).[2] It has also been used as a standard in gel filtration chromatography.[3][4]
Biochem/physiol Actions
Blue dextran is used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography and molecular weight markers. Blue dextran has been used to study Alzheimer′s disease.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D57519000803714
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
packaging
vial of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mol wt
~2,000,000
mol wt
2,000,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 20,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)