A3835
Ascomycin from Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus
Sinónimos:
Changchuanmycin, FK-520, FR900520, Immunomycin, L 683590
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 59
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
espectro de actividad antibiótica
fungi
categoría alternativa más sostenible
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC1\C=C(C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C2O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]2OC)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)OC([C@H](C)[C@@H](O)CC1=O)\C(C)=C\[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
Clave InChI
ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.