Saltar a
O4876
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$162.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$317.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.070.000
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.020.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
7615308
MDL number:
Assay:
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Form:
powder
$162.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Oligomicina from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
General description
Estructura química: macrólido
Application
La oligomicina de Streptomyces diastatocromogenes se utiliza:
  • en la inhibición de la producción mitocondrial de ATP en células del síndrome de Leigh (LS).
  • en el análisis de la respiración ligada al ATP y la capacidad máxima de respiración en astrocitos.
  • en la medición de la tasa de consumo de oxígeno (OCR) y las tasas de acidificación extracelular en líneas celulares de cáncer de mama.
Biochem/physiol Actions
La oligomicina pertenece al grupo de antibióticos macrólidos. Inhibe la enzima ATP-sintasa mitocondrial y la transferencia de grupos fosforilo. La oligomicina interactúa con la subunidad c de la ATP sintasa en la porción Fo y altera el transporte de protones.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
75351B1793R0395
description
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the molecular weight of this compound mixture
    1 answer
    1. This product is a mixture of oligomycin's A, B, and C. The molecular weight of each is as follows: :
      Oligomycin A = 791 g/mol (approximately 65%)
      Oligomycin B = 805.1 g/mol (amount not determined)
      Oligomycin C = 775.1 g/mol (amount not determined)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/401/o4876pis.pdf