Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $251.000 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $494.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
174-175 °C (dec.) (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
InChI key
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥97% (TLC), powder | description ≥98% (HPLC), 2.54 mg/mL (10mM) in DMSO | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 95% ethanol: soluble | solubility DMSO: 100 mM | solubility - | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble |
| color yellow | color yellow to orange | color - | color yellow |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?