A3480
Atosiban
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3-Mercaptopropanoic acid)-2-(O-ethyl-D-tyrosine)-4-L-threonine-8-L-ornithineoxytocin, 1-Deamino-2-D-Tyr-(O-ethyl)-4-Thr-8-ornoxytocin, Tractocile
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: ≤100 mg/mL
emisor
Ferring
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]1(NC(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(OCC)cc2)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O
InChI
1S/C43H67N11O12S2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-/m0/s1
Clave InChI
VWXRQYYUEIYXCZ-OBIMUBPZSA-N
Información sobre el gen
human ... AVPR1A(552) , OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
Aplicación
- as an oxytocin receptor antagonist[1]
- in the calcium mobilization assay for Z factor determination in uterine myometrium (UT-myo cells) and as a therapeutic agent to inhibit preterm labor[2]
- to inhibit the activation of oxytocin-receptor-expressing neurons in the parabrachial nucleus of mice (OxtrPBN)[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)