Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36N2O5S·HCl·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
495.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -10 to -18° (c=1, MeOH)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](NS(CCCC)(=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)OCCCCC2CCNCC2)=O.Cl.O
InChI
1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
InChI key
HWAAPJPFZPHHBC-FGJQBABTSA-N
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
Application
Tirofiban hydrochloride monohydrate has been used as an αIIbβ3 integrin (glycoprotein IIb/IIIa) inhibitor for mouse induced pluripotent stem cell (iPSC) culture.
Biochem/physiol Actions
Tirofiban hydrochloride is a potent non-peptide, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor. Blocks platelet aggregation and thrombus formation.
Tirofiban hydrochloride monohydrate is an αIIbβIII integrin inhibitor and an anticoagulant
Tirofiban might cause thrombocytopenia.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?