Saltar al contenido
H2016
HPLC peptide standard mixture
analytical standard
Sinónimos:
Peptide calibration standard for HPLC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
description
Peptide standard
form
powder
composition
angiotensin II , Gly-Tyr , Leu enkephalin , Met enkephalin , Val-Tyr-Val
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
~0.5 mg each component (dried film)
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
use to QA Reversed phase columns
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Application
HPLC peptide standard mixture has been used for the separation of peptides of proteins in fish plasma samples using liquid chromatography coupled with quadrupole time of flight mass spectrometer (Q-TOF-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Viales ámbar con una fina película conteniendo 0.5 mg aprox. de Gly-Tyr, Val-Tyr-Val, metionina-encefalina, leucina-encefalina y angiotensina II
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)