Saltar al contenido
SML2860
Triptorelin acetate
≥98% (HPLC), luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist analog, powder
Sinónimos:
6-D-Tryptophan-Luteinizing Hormone-Releasing Factor acetate, [D-Trp6]-LH-RH acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H82N18O13 · xC2H4O2
Peso molecular:
1311.45 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Triptorelin acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Synthetic LHRH agonist analog
Triptorelin acetate is a synthetic decapeptide agonist analog of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH). It is used clinically to treat prostate cancer and precocious puberty in boys and girls.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)