86250
αα-Amilasa from Aspergillus oryzae
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Sinónimos:
1,4-α-D-glucano glucanohidrolasa
Seleccione un Tamaño
$59.300
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$59.300
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Nivel de calidad
Formulario
powder
actividad específica
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Definición de unidad
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?