Saltar a
A3306
αα-Amilasa termoestable
greener alternative
solution, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Sinónimos:
αα-Amilasa from Bacillus licheniformis, Alfa-amilasa termoestable, Enzima termoestable, 1,4-α-D-glucano glucanohidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$112.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-560-9
NACRES:
NA.32
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
20000—60000 U/mL
Biological source:
bacterial (Bacillus sp.)
$112.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
Quality Segment
form
solution
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specific activity
20000—60000 U/mL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
food and beverages
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
αLa α-amilasa, una enzima extracelular, se encuentra en muchas fuentes naturales, entre ellas animales, plantas y notablemente en microorganismos, como varias especies de Bacillus.[1] αLa α-amilasa es bien conocida como una enzima alcalina termoestable.[2]
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para eficiencia energética y prevención de los residuos cuando se utiliza en la investigación del etanol procedente del almidón. Si desea más información consulte el artículo en Biofiles.
La α-amilasa (1,4-α-d-glucano glucohidrolasa) es una glucanasa de acción endo. Pertenece a la familia 13 de las glucósido hidrolasas (GH13). La α-amilasa de Bacillus licheniformis NCIB 6346 puede mantener >98 % de la actividad después de 60 minutos a pH 6,2 a 85 °C.
Application
αLa α-amilasa termoestable se ha utilizado:
  • como parte de la alimentación animal en el diseño experimental para estudiar el efecto de la fibra alimentaria en el rendimiento reproductivo de las cerdas durante la gestación[3]
  • como suplemento para preparar el medio líquido simulado del intestino delgado (SSIF) y validar la digestibilidad in vitro mediante comparación con el líquido endógeno del intestino delgado (ESIF) en diferentes piensos en patos[3]
  • para realizar digestión intestinal in vitro utilizando fibra alimentaria de frambuesa
Biochem/physiol Actions
αLa α-amilasa descompone el almidón en azúcares mediante la hidrólisis de los enlaces α-(1→4) glucosídicos en polisacáridos de tres o más unidades de D-glucosa unidas por enlaces α-(1→1 4) glucosídicos, sin hidrolizar el enlace α-(1→6). Esto tiene como consecuencia la formación de oligosacáridos, como la maltosa, la glucosa y la dextrina alfa-límite.[1]
Las α-amilasas se utilizan predominantemente en procesos que implican la sacarificación y la licuefacción del almidón, lo que a menudo requiere condiciones de elevada temperatura. Estas enzimas encuentran amplias aplicaciones industriales en sectores como las industrias alimentarias, fermentación, textiles, papel, detergentes y farmacéuticas. En la industria de los alimentos procesados, las amilasas desempeñan un papel vital en la cocción, elaboración de cerveza, preparación de suplementos digestivos, producción de pasteles, procesamiento de zumos de fruta y fabricación de jarabe de almidón. Aparte de su papel en la generación de compuestos fermentables, las α-amilasas contribuyen a los efectos antidesgaste en la fabricación de pan y mejoran la retención de la suavidad de los productos horneados, extendiendo así la vida útil de estos productos.
Other Notes
Solo para uso RyD. No para medicamentos, uso doméstico u otros usos. Consulte información sobre los riesgos y las prácticas de manipulación seguras en la ficha de datos de seguridad.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3403A4582A4862
specific activity
20000—60000 U/mL
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
Bacillus sp.
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
suitability
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
-
form
solution
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Good afternoon, Can I ask the enzyme activity for the alpha amylase which coded by A3306?Because there is no mentioned in the website.
    1 answer
    1. Product activity is reported in batch-specific Certificate of Analysis. Below is a link to a sample COfA.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-VAR0000329568.pdf
      Helpful?
  2. Can the powdered A1031 α-Amylase enzyme from human saliva be dissolved into a water solution, aliquoted, frozen, and thawed for use?
    1 answer
    1. It is unlikely that alpha amylase can be dissolved in water and frozen for long-term storage. There is no information available for product A1031 that suggests the enzyme is stable when dissolved in water and frozen at -20°C.
      Helpful?
  3. I need to know the concentration of a-amylase A3306, how many units per one ml?
    1 answer
    1. The activity of this product is reported on a lot specific basis and is reported in the Certificate of Analysis. The activity specification range is 20,000 - 60,000 Un/mL. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-BULKSLCN4587.pdf