Saltar a
A6814
αα-amilasa from Bacillus sp.
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
Sinónimos:
1,4-α-D-Glucan-glucanohidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1000000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$150.000
5000000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$564.000
25000000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.070.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥400 units/mg protein (Lowry)
Biological source:
Bacillus sp.
$150.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Bacillus sp.
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥400 units/mg protein (Lowry)
mol wt
58-62 kDa
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
αLa α-amilasa se utiliza para hidrolizar los enlaces α de los polisacáridos α-unidos, como el almidón y el glucógeno. αLa α-amilasa de Sigma se ha utilizado en varios estudios vegetales, como estudios del metabolismo en Arabidopsis . αLa α-amilasa se ha utilizado también para estudiar la capacidad del maíz y el almidón para proteger la actividad de la enzima. La enzima se utilizado para comparar los efectos de la α-amilasa bacteriana y fúngica y la harina escaldada sobre la calidad del pan y su vida útil. También se ha utilizado para determinar los niveles óptimos de esos componentes con el fin de lograr el volumen y la frescura máximos del pan. Además, se ha utilizado para digerir el almidón hidroxipropilado en el pastel de arroz ceroso coreano para retardar la retrogradación.
Biochem/physiol Actions
αLa α-amilasa hidroliza los enlaces α-(1,4) glucano en los polisacáridos de tres o más unidades de D-glucosa unidas por enlaces α-(1,4). Sus sustratos naturales, como el almidón y el glucógeno, se descomponen en glucosa y maltosa. α La α- amilasa, aislada de Bacillus subtilis es un dímero y el peso molecular de cada monómero es de 48,9 kDa. αLa α-amilasa es una metaloproteína y contiene como mínimo un mol de ion calcio. La presencia del ion calcio aumenta la estabilidad de la enzima frente a la desnaturalización por calor, ácido o urea. El intervalo de pH de actividad de este producto se encuentra entre 5,0 y 7,5, y el pH óptimo oscila entre 6,0 y 7,0. Este producto es estable de pH 5,0 a 10.0. El intervalo de temperatura óptima es 65-75 °C. El intervalo de temperatura efectiva llega hasta 90 °C.
Analysis Note
Contiene almidón como extensor.
Other Notes
Una unidad liberará 1,0 mg de maltosa del almidón en 3 minutos a pH 6,9 y a 20 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A63801006910070
description
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
description
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
description
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
description
powder, yellow-brown, ~50 U/mg
specific activity
≥400 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
specific activity
~380 U/mg
specific activity
~50 U/mg
biological source
Bacillus sp.
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
biological source
Bacillus sp.
biological source
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
58-62 kDa
mol wt
50-55 kDa by SDS-PAGE
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under αα-amilasa from Bacillus sp.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What does a "unit" represent in volume? How much volume is 1000000 unit size?
    1 answer
    1. This product is a lyophilized powder, volume does not apply. The mass in a 1,000,000 unit package size varies from lot to lot. The minimum activity specification is 400 units per milligram protein. The minimum protein content is 1%. Each of these values are reported in the lot specific Certificate of Analysis. For example, a lot reporting an activity of 400 units per milligram protein and tests at 50% protein, would contain 5 grams of powder in the 1MU package size. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6814#product-documentation