Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27NO4
Número CAS:
Peso molecular:
321.41
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-796-2
Beilstein/REAXYS Number:
1889084
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
InChI key
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl dodecanoate has been used as a substrate:
- for carboxylesterase to assess the enzyme-substrate affinity
- in a chromogenic assay to evaluate lipase activity
- to determine the esterase activity of patatin
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl dodecanoate is a p-nitrophenol ester derivative and serves as a typical model substrate in lipase assays.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?