Saltar al contenido
M0883
4-Methylumbelliferyl acetate
esterase substrate
Sinónimos:
MU-Ac
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-386-6
Beilstein/REAXYS Number:
189667
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
149-150 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 499 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
InChI key
HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)