Saltar a
N0252
4-Nitrophenyl decanoate
lipase substrate, ≥98% (TLC), powder
Oferta disponible
Sinónimos:
4-Nitrophenyl caprate, Decanoic acid 4-nitrophenyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$76.600
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$307.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
293.36
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915230
$76.600
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Nitrophenyl decanoate, lipase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
InChI key
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl decanoate has been used as a substrate to assess the carboxylesterase production by recombinant Penicillium griseoroseum T55 strain. It has also been used for general esterase activity assay of the hepatopancreas extract.
4-Nitrophenyl decanoate has been used as a substrate for assessing the lipase activity spectrophotometrically. It has also been used as a substrate for estimating the carboxylesterases activity.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl decanoate is a substrate for lipase enzyme. The extracellular lipase has greater hydrolysis reaction velocity with 4-nitrophenyl decanoate when compared with other 4-nitropheny esters.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
6171670124N1752
description
lipase substrate
description
≥98.0% (GC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)