Merck
56436C
SAFC
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
descripción
for research or for further manufacturing use
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: no
L-glutamine: yes
glucose: high
sodium pyruvate: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of dextrose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Additionally, the dextrose level has been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High."
Cantidad
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)