Merck
P5280
Piruvato sódico
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinónimos:
αÁcido α-cetopropiónico sodium salt, Ácido 2-oxopropanoico sodium salt, Ácido pirúvico sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
110.04
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.78 at 20 °C
application(s)
metabolomics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
El piruvato de sodio, derivado del ácido pirúvico, encuentra un amplio uso en biología celular, cultivo celular y en investigación bioquímica. Como producto final de la vía de la glucólisis, donde la glucosa se convierte en piruvato con la producción energética de ATP (trifosfato de adenosina), el piruvato actúa como intermediario en numerosas vías metabólicas, como el metabolismo de los azúcares. Ya que las células sintetizan naturalmente piruvato de sodio como un metabolito intermediario en la glucólisis, no es universalmente necesario como suplemento para todos los cultivos celulares. Sin embargo, si las células han sido cultivadas en un medio enriquecido con piruvato de sodio, es aconsejable continuar su uso ya que el crecimiento celular puede disminuir sin él. El piruvato de sodio se incorpora con frecuencia a las formulaciones para cultivo celular con el fin de fortalecer los caldos y los medios, mejorando la supervivencia celular al proporcionar una fuente de energía de carbohidratos de fácil acceso junto con la glucosa. A menudo se agrega al medio de crecimiento, en particular para las células que proliferan rápidamente, como las células tumorales. Además, participa en el metabolismo de los aminoácidos e inicia el ciclo de Krebs. Las células pueden utilizar fácilmente piruvato de sodio como fuente de carbono para la producción de energía y vías metabólicas cruciales, eliminando la necesidad de producción biosintética de glucosa o aminoácidos. Ciertas líneas celulares requieren complemento de piruvato en el medio de cultivo debido a su incapacidad para convertir la glucosa o los aminoácidos en piruvato. Además, el piruvato de sodio sirve como un eliminador de radicales libres, extinguiendo eficazmente las especies reactivas del oxígeno (ROS) y contribuyendo a la salud y la viabilidad celulares.
Application
El piruvato de sodio se ha utilizado:
  • para cultivar células MCF7 ρ0 (línea celular de cáncer de mama humano) como células progenitoras
  • como suplemento en medios de ensayo de flujo extracelular (XF) para incubar células con objeto de medir la tasa de consumo de oxígeno (OCR)
  • como suplemento en el medio esencial mínimo Eagle para mantener células de cáncer de mama (MCF-7)
  • como suplemento en el medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) y el medio de Eagle modificada (MEM)-α para el cultivo de células de testículo con el fin de evaluar el efecto de la composición del medio en el mantenimiento in vitrode SSC
Biochem/physiol Actions
El piruvato de sodio ha demostrado propiedades antioxidantes y efectos protectores contra los radicales de oxígeno. El piruvato se produce como parte de la glucólisis y es un intermediario en muchas vías metabólicas. Puede convertirse en acetil CoA y entrar en el ciclo de la TCA.
El piruvato de sodio se puede utilizar como componente en caldo y medios de cultivo. En varios modelos animales exhibe efectos protectores de lesión de isquemia-reperfusión, choque hemorrágico, y choque séptico cuando se administra exógenamente.
Features and Benefits
  • Cultivo celular y cultivo celular de insectos probados
  • Versátil y adaptable a una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
  • Succinato de sodio de grado BioReagent para su investigación en biología celular y bioquímica
  • Probado para aplicaciones de cultivo de células de mamífero e insectos
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piruvato sódico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)