53471
FITC-CM-Dextran
average mol wt 70,000
Sinónimos:
FITC-CM-Dextran 70, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
About This Item
Productos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Formulario
powder or crystals
mol peso
average mol wt 70,000
composición
carboxymethyl content, 3-7%
Extensión del etiquetado
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
técnicas
permeability assay: suitable
fluorescencia
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.