Saltar a
46944
Isotiocianato de fluoresceína-dextrano
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Sinónimos:
FITC- Dextrano 4, FITC–Dextrano
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$251.000
500 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$594.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
$251.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 4,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
storage temp.
2-8°C
Application
Dextrano marcado con isotiocianato de fluoresceína para su posible uso en estudios de perfusión en animales.
El FITC-dextrano se utiliza ampliamente en la investigación de la microcirculación y la permeabilidad celular utilizando microfluorimetría. El FITC-dextrano se ha utilizado para estudiar la porosidad de las paredes celulares vegetales y la permeabilidad por capilaridad. Se ha demostrado que las proteínas plasmáticas no se unen al FITC-dextrano.
El FITC-dextrano se utiliza en investigación cardiovascular, microcirculatoria, de la perfusión, de la permeabilidad de monocapas celulares y de la membrana celular como compuesto fluorescente trazador del flujo que sustenta la medición de procesos como el flujo sanguíneo, el daño de las membranas, el drenaje vascular y la eliminación renal
El isotiocianato de fluoresceína-dextrano (FITC-dextrano 4) se utiliza como una sonda fluorescente para estudiar la permeabilidad celular. El FITC-dextrano 4 se utiliza para estudiar la permeabilidad de las células epiteliales, como las células intestinales y renales in vivo.
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
FD10S52471FD2000S
description
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
description
average mol wt 10,000
description
average mol wt 2,000,000
description
average mol wt 2,000,000
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
solubility
-
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
yellow to dark yellow, orange to dark orange
color
yellow to yellow-orange
color
-
color
yellow to orange
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can FITC-dextran 4KDa be view through florescence microscope to assess the gut permeability of Balb/c mice?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no internal data related to using this product to assess intestinal permeability. However, FITC-Dextran 4 was previously cited in this context. Kindly review the following citations:
      Tagesson C, Sjödahl R, Thorén B. Passage of molecules through the wall of the gastrointestinal tract. I. A simple experimental model. Scand J Gastroenterol. 1978;13(5):519-24. doi: 10.3109/00365527809181758. PMID: 705246.
      Ahmad R, Rah B, Bastola D, Dhawan P, Singh AB. Obesity-induces Organ and Tissue Specific Tight Junction Restructuring and Barrier Deregulation by Claudin Switching. Sci Rep. 2017 Jul 11;7(1):5125. doi: 10.1038/s41598-017-04989-8. PMID: 28698546; PMCID: PMC5505957.
      Voetmann LM, Rolin B, Kirk RK, Pyke C, Hansen AK. The intestinal permeability marker FITC-dextran 4kDa should be dosed according to lean body mass in obese mice. Nutr Diabetes. 2023 Jan 5;13(1):1. doi: 10.1038/s41387-022-00230-2. PMID: 36604407; PMCID: PMC9816099.
      Helpful?
  2. We would like to use this Product 46944-500MG for in vivo barrier integrity assays. Is there any data on the in vivo stability in lamina propria immune cells? We do not want the FITC Dextran Assay to interfere with Flow Cytometry Analysis.
    1 answer
    1. This product is not tested for the specific application, and data on in vivo stability in lamina propria immune cells is not available. A literature search is recommended for information regarding this application.
      Helpful?
  3. Are there any fluorescent hydrophobic substitutes of similar size to FITC dextran (4,000 amu) available, considering regular dextran lacks fluorescence and is hydrophilic?
    1 answer
    1. There is only one dextran conjugated with a hydrophobic fluorescent dye. The TRITC dextran, T4037, has an average dextran weight of 4,400 amu and TRITC is slightly more hydrophobic than FITC.
      Helpful?
  4. What is the recommended storage method for stock solutions of item 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran?
    1 answer
    1. Once Fluorescein isothiocyanate-dextran (item 46944) is in solution, it is recommended to store it at -20ºC and utilize it within 3 months to maintain its potency. To prevent multiple freeze/thaw cycles, it is advisable to aliquot the solution.
      Helpful?
  5. At what excitation and emission wavelengths should Product No. 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran, be read?
    1 answer
    1. The excitation maximum for FITC-dextran is 490 nm, while the emission maximum is 520 nm.
      Helpful?
  6. After reconstitution, how can we sterilise the dextran solution?
    1 answer
    1. The FITC-Dextran solution can be sterilized by filtration.
      Helpful?
  7. What is the stability of FITC-dextran in vivo?
    1 answer
    1. These products are not tested on animals. Reports suggest a 24-hour in vivo stability.