Merck
69658
Isotiocianato de fluoresceína-dextrano
average mol wt 150,000
Sinónimos:
FITC–Dextrano
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Dextrano marcado con isotiocianato de fluoresceína para su posible uso en estudios de perfusión en animales.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PHR1007-1G04061835236831
NIST92004061834188551
M4125-500G04061835546794
M020000004061833992715
M1902-1KG04061835546633
M8429-6X1KG04061833612170
M8429-5KG04061834063155
M9647-10KG04061833612255
100494250004027269048778
137162902504065270031143
105980902404022536994086
137096902504054839001727
137162901304065270031020
103668100004054839194146
105983100004022536070636
105988100004022536961385
105980250004022536961378
105988902404022536934037
63559-250G04061832722337
443907-100GM07790788050320