Merck
43815
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (RT)
Sinónimos:
(±)-ditiotreitol, rac-ditiotreitol, ditiotreitol, treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Reactivo de Cleland
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (RT)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
41-44 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
cadena SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Descripción general
El ditiotreitol (TDT) es un reductor de tioles que reduce cuantitativamente los grupos de disulfuro (SH) en las moléculas biológicas. Se dirige de manera específica al puente disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para separar la matriz de un gel de poliacrilamida. El DTT es menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. Normalmente una concentración de DTT siete veces inferior (100 mM) es más eficaz que la utilizada del 2-mercaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
Aplicación
El DTT se ha utilizado:
  • como estabilizador enzimático para mantener la estabilidad de la exebacasa
  • para la extracción de péptidos y la desnaturalización de proteínas
  • en la preparación de muestras y la reversión de enlaces cruzados inducidos por el formaldehído antes de la espectrometría de masas
  • como componente amortiguador para extraer sinaptogliosomas
Un reactivo excelente para el mantenimiento de los grupos SH en estado reducido; reduce cuantitativamente los disulfuros. El DTT reduce de manera eficaz los enlaces disulfuro de las proteínas en tampones de muestra antes de la SDS-PAGE. El DTT puede utilizarse también para reducir el puente disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina con el fin de separar la matriz de un gel de poliacrilamida. El DTT es menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. Normalmente se requiere una concentración de DTT siete veces inferior (100 mM) a la concentración utilizada del 2-mercaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El ditiotreitol (TDT) se utiliza ampliamente en la síntesis química de péptidos y preparaciones bioquímicas de tiolproteínas. Además, en los estudios sobre el plegamiento de proteínas y la actividad enzimática en la química de proteínas se utiliza el TDT. Este reactivo interviene explícitamente en la reacción de intercambio tiol-disulfuro para reducir por completo los enlaces disulfuro subatómicos intra o inter en las biomoléculas. Esta reacción provoca el ordenamiento de los tioles y el disulfuro cíclico del TDT.
Características y beneficios
  • Polvo de calidad BioUltra adecuado para biología molecular
  • Materia insoluble sin ADNasas, ARNasas, fosfatasas y proteasas, pasa la prueba de filtro
  • Estrictamente probado y sin trazas metálicas
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Aislamiento del ARN utilizando sales de guanidinio. La inclusión de un reductor potencia la desnaturalización al romper los puentes disulfuro intramoleculares de las proteínas.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Immunoprecipitation of Ribosome-Bound mRNAs from Astrocytic Perisynaptic Processes of the Mouse Hippocampus
Mazare N, et al.
STAR protocols (2022)
Generation of cell-type-specific proteomes of neurodevelopment from human cerebral organoids
Melliou S and Diamandis P
STAR protocols (2022)
Jun T Oh et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 65(7), e0258720-e0258720 (2021-04-28)
Exebacase (CF-301) belongs to a new class of protein-based antibacterial agents, known as lysins (peptidoglycan hydrolases). Exebacase, a novel lysin with antistaphylococcal activity, is in phase 3 of clinical development. To advance into the clinic, it was necessary to develop
John C Lukesh et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4057-4059 (2012-02-23)
Dithiothreitol (DTT) is the standard reagent for reducing disulfide bonds between and within biological molecules. At neutral pH, however, >99% of DTT thiol groups are protonated and thus unreactive. Herein, we report on (2S)-2-amino-1,4-dimercaptobutane (dithiobutylamine or DTBA), a dithiol that
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Artículos
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.