317861
Phenyl isothiocyanate
99%, for protein sequencing
Sinónimos:
PITC
About This Item
Productos recomendados
tpo
for protein sequencing
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
221 °C
mp
−21 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?