8.21001
Phenyl isocyanate
for synthesis
Sinónimos:
Phenyl isocyanate, Isocyanic acid phenyl ester, Isocyanatobenzene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
2.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
200
300
Formulario
liquid
temp. de autoignición
645 °C
potencia
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2 % (v/v)
bp
165 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
solubilidad
0.617 g/L (Hydrolysis)
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup