The optimum temperature for this enzyme is 50 °C.
10115
Aminoglucosidasa from Aspergillus niger
lyophilized, powder, ~70 U/mg
Sinónimos:
1,4-α-D-Glucano glucohidrolasa, Exo-1,4-α-glucosidasa, Glucoamilasa
Formulario
powder
calidad
lyophilized
actividad específica
~70 U/mg
mol peso
Mr ~97,000
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
temperature at 50 °C (optimum temperature)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Amyloglucosidase is a disaccharide enzyme belonging to the α-glucosidase type.[1] It is produced by several species of Aspergillus genus.[2]
Aplicación
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the optimal temperature for this enzyme?
1 answer-