Saltar a
79760
Ftaldialdehído
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Dicarboxaldehído o-ftálico, o-Ftalaldehído, Benceno-1,2-dicarboxaldehído, OPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$365.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.120.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.160.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
$365.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
134.13 g/mol
concentration
≤100% (o-phthaldialdehyde)
impurities
≤0.5% phthalic acid
color
white to light yellow
bp
83 °C/1.067 hPa
mp
54-56 °C
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct), λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthaldialdehyde, also known as o-Phthalaldehyde or OPA, is a pre-column (HPLC) derivatization reagent. OPA reacts with primary amino acids (AA) except cystine to form highly fluorescent adducts. The fluorescence of the derivatives is monitored at excitation and emission wavelengths of 345nm and 455nm, respectively. The HPLC technique efficiently separates the OPA-AA derivatives.
Application
Phthaldialdehyde or OPA determines amino acids in proteins from animal tissue and food samples. Quantification of amino acids adducts of tyramine and phenylethylamine produced by lactic acid bacteria used OPA as the pre-column derivative reagent for HPLC. Intracellular forms of glutathione (GSH/GSSG) are investigated using o-Phthalaldehyde as the pre-column fluorescent agent.
Biochem/physiol Actions
El ftaldialdehído se puede utilizar para la derivatización pre-columna de aminoácidos para la separación mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). También se puede utilizar para mediciones mediante citometría de flujo de los grupos tiol de las proteínas.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ftaldialdehído
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)