Merck
M79603
Sigma-Aldrich
NMP
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
1-Metil-2-pirrolidona, N-Metil-2-pirrolidona, NMP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
106420
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Nombre del producto
1-Metil-2-pirrolidinona, ReagentPlus®, 99%
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
518 °F
lim. expl.
9.5 %
dilution
(for general lab use)
impurezas
≤0.1% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤50
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Undergoes condensation reactions with arylthioacetamides and methyl salicylates. Versatile solvent for water miscible applications.
Otras notas
A Greener alternative is available for many NMP applications, Cyrene (807796)
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7277-7277 (1993)
U Isele et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1608-1616 (1994-11-01)
This work describes the development of an organic solvent dilution method suitable for the large scale manufacturing of small unilamellar liposomes containing the water-insoluble photosensitizer zinc phthalocyanine in the monomeric state. N-Methyl pyrrolidone (NMP)/tert-butyl alcohol was selected as water miscible
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1437-1437 (1994)
J. Mol. Catal., 85, L109-L109 (1993)
David S Hewings et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(19), 6761-6770 (2011-08-20)
Histone-lysine acetylation is a vital chromatin post-translational modification involved in the epigenetic regulation of gene transcription. Bromodomains bind acetylated lysines, acting as readers of the histone-acetylation code. Competitive inhibitors of this interaction have antiproliferative and anti-inflammatory properties. With 57 distinct