443778
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
1-Metil-2-pirrolidona, N-Metil-2-pirrolidona, NMP
About This Item
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Productos recomendados
Nombre del producto
1-Metil-2-pirrolidinona, ACS reagent, ≥99.0%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
518 °F
lim. expl.
9.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
color
APHA: ≤50
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
solubilidad
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 ppm
cadena SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Un eluyente alternativo al THF en la resolución cromatográfica de exclusión por tamaño (SEC) de líquidos derivados del carbón .
- Medio de reacción para preparar 2-aril y 2-alquil benzotiazoles.
- Disolvente en la preparación ultrasónica de marcos cristalinos organometálicos (MOF-177).
Envase
greener alternative product
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?