270458
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
Sinónimos:
1-Metil-2-pirrolidona, N-Metil-2-pirrolidona, NMP
About This Item
Productos recomendados
product name
1-Metil-2-pirrolidinona, suitable for HPLC, ≥99%
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
purified by
glass distillation
expl. lim.
9.5 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<0.050% water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
application(s)
food and beverages
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Participa también en lo siguiente:
- síntesis de cianotrimetilsilanos
- descarboxilación de aldehídos
- reducción de benzaldehídos y cetonas a los correspondientes alcoholes
- preparación de los productos naturales
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup