Merck
8.06072
NMP
EMPLURA®
Sinónimos:
1-Metil-2-pirrolidona, NMP, N-Metil-2-pirrolidona
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1-Metil-2-pirrolidona, EMPLURA®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.003 meq/g Alkalinity, ≤0.1% Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® es la alternativa económica a las calidades de gran pureza. Con EMPLURA ofrecemos una variedad de disolventes para una pluralidad de aplicaciones básicas en las industrias no reguladas y para las aplicaciones menos exigentes, el trabajo preparatorio de laboratorio y la limpieza. Los disolventes EMPLURA proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes.
Application
  • Síntesis verde de poliimida mediante el uso de un método solvotermal de etanol para baterías acuosas de zinc: esta investigación introduce un enfoque sintético ecológico de la poliimida en el que se utiliza 1-metil-2-pirrolidona como disolvente, destacando su eficacia para mejorar el rendimiento de las baterías acuosas de zinc. En el estudio se subraya el papel fundamental de la 1-metil-2-pirrolidona en la promoción de métodos de síntesis sostenibles en el ámbito de la química analítica y la tecnología de baterías (Zhao Y et al., 2024).
  • Preparación fácil de nanoláminas de MoS(2) de cuatro capas y su aplicación a diodos orgánicos emisores de luz: en este trabajo se comenta la utilización de 1-metil-2-pirrolidona en el proceso de exfoliación para preparar nanoláminas de MoS(2), que luego se aplican para mejorar la eficiencia de los diodos orgánicos emisores de luz. Los resultados revelan el papel fundamental del disolvente en permitir la producción de nanoláminas de alta calidad para aplicaciones electrónicas avanzadas (Jiang X et al., 2022).
  • Funcionalización de superficie del fenilfosfonato de MgMn(2)O(4) con nanoestructuras de canal abierto 3D para cátodos recubiertos con suspensión compuesta de baterías de magnesio recargables que funciona a temperatura ambiente: se presentan investigaciones sobre la aplicación de 1-metil-2-pirrolidona en técnicas de modificación de superficie para electrodos de batería de magnesio, mejorando su rendimiento y su estabilidad. El estudio demuestra la eficacia del disolvente en la ciencia de los materiales y su impacto significativo en la tecnología de las baterías (Kajihara K et al., 2021).
  • Nuevas redes poliméricas semiinterpenetradas de poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato)/poli (alcohol vinílico) con nanopartículas de polipirrol conductoras incorporadas: en esta investigación se aprovecha la 1-metil-2-pirrolidona en el desarrollo de nuevas redes de polímeros, integrando nanopartículas conductoras para crear materiales avanzados destinados a diversas aplicaciones tecnológicas. En el estudio se destaca el papel del disolvente en la química de polímeros y la nanotecnología (Aparicio-Collado JL et al., 2020).
  • De nitroprusiatos de metales de transición 3D a 2D mediante ruptura selectiva de enlaces axiales: se explora el papel de la 1-metil-2-pirrolidona en la transformación estructural de nitroprusiatos de metales de transición, demostrando su utilidad en la síntesis y la manipulación de compuestos inorgánicos para mejorar las propiedades y las aplicaciones de los materiales en diversas industrias (Ávila Y et al., 2019).
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,5 %
Identidad (IR): conforme
Color: ≤ 10 Hazen
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 1,031 - 1,033
Índice de refracción (n 20/D): 1,4680 - 1,4730
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,003 meq/g
Agua: ≤ 0,10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Metil-2-pirrolidona
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
806072250004022536389103
806072902504027269214135
806072918004054839134593
806072100004022536389097
806072901104027269350420