230731
Nitromethane
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
Nitrocarbol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.7 mmHg
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
784 °F
lim. expl.
7.3 %, 33 °F
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Clave InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a reagent in the synthesis of 3-nitroindoles by arylation with N-(2-bromoaryl) imidates using palladium catalyst.
- As a cyanating reagent for the synthesis of thiocyanates in presence of base (KOAc) and iodine.
- In the preparation of cobalt cage complexes from polyamines and formaldehyde.
- As a solvent in the preparation of β-substituted γ-nitroaldehydes by enantioselective cross-coupling of β-arylated or γ,δ-unsaturated aldehydes using oxidizing agent DDQ (2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone) and catalyst diphenylprolinol silyl ether.
Características y beneficios
- Low toxicity.
- High specific impulse.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?