Merck
239313
Sigma-Aldrich
Sulfato de sodio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
anhydrous
assay
≥99.0%
form
granular
impurities
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
loss
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
El sulfato de sodio (anhidro) se puede utilizar como catalizador en la síntesis de 1,3-diaril-2-propen-1-ona oxima por condensación de 1,3-diaril-2-propen-1-ona con clorhidrato de hidroxilamina en etanol.
El NaSO4 también se puede utilizar como secante en la síntesis orgánica para la eliminación de trazas de agua de los extractos orgánicos. Se utiliza para secar casi todos los compuestos, entre ellos, los ácidos grasos, los aldehídos, las cetonas y los halogenuros de alquilo y arilo.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 3-and 5-Alkyl-6-alkyl (aryl) tetrahydropyran-2, 4-diones by the Condensation of ?-Oxo Acid Esters with Aldehydes and Ketones
Lokot, IP, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(6), 707-714 (2001)
Improved Synthesis of 1, 3-Diaryl-2-propen-1-one Oxime in the Presence of Anhydrous Sodium Sulfate
Xu Xiaoya, et al.
Chin. J. Chem., 29(12), 2781-2784 (2011)
Chromatographic characterization of the crambe (Crambe abyssinica Hochst) oil and modeling of some parameters for its conversion in biodiesel
Silveira EV, et al.
Industrial Crops and Products, 97, 545-551 (2017)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 405-405 (1994)
The use of sodium sulfate as the globulin precipitant in the determination of proteins in blood.
Howe PE.
The Journal of Biological Chemistry, 49(1), 93-107 (1921)