360554
Nitromethane
ACS reagent, ≥95%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
784 °F
lim. expl.
7.3 %, 33 °F
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.05% water
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
clear for appearance
cadena SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Clave InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- FeCl3-catalyzed Friedel-Crafts alkylation of indoles with alcohols.
- Cobalt-catalyzed dehydration of aldoximes to nitriles.
- Chemoselective oxidation of alcohols to carbonyl compounds.
- Gold-catalyzed hydroarylation of aryl-substituted alkynes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?