139386
Hexano
≥99%, suitable for GC/MS, suitable for EPA 1613, ReagentPlus®
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, ReagentPlus®, ≥99%
grado
reagent
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 1613
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
técnicas
GC/MS: suitable
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry) characterization of essential oils isolated from various origins.
- As solvent for the preparation of samples and standards during chromatographic studies.
Hexane may be used as a solvent in the detection of rubrene, using normal phase high performance liquid chromatography. It may also be used as an extraction solvent to concentrate the analytes like synthetic cannabinoids of the aminoalkylindole type and methanandamide in serum, followed by separation using liquid chromatography coupled with tandem-mass spectrometry.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.