Merck
178918
Sigma-Aldrich
Hexano, mezcla de isómeros
≥98.5%, ACS reagent
Sinónimos:
Hexanos, Isohexano
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Hexano, mezcla de isómeros, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
description
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
assay
≥98.5%
form
liquid
autoignition temp.
437 °F
expl. lim.
7.5 %
impurities
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
evapn. residue
≤0.0010%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
General description
El producto es una mezcla de isómeros de hexano y metilciclopentano. El hexano (mezcla de isómeros) puede aislarse del petróleo mediante destilación o agrietamiento (cracking). Forman los principales constituyentes del éter de petróleo. Es un disolvente orgánico no renovable utilizado principalmente para la disolución y la extracción de aceites y grasas. Se ha comunicado la separación de las formas isoméricas del hexano en función del grado de ramificación utilizando Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-bencenodipirazolato).
Application
El hexano (n-hexano) se ha utilizado en la preparación del precursor requerido para la síntesis de fases estacionarias quirales (IMPCSP). Las IMPCSP se emplearon para la enantioseparación de fármacos racémicos mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) y cromatografía de fluidos súper críticos (SFC). Puede utilizarse como fase portadora para dispositivos microfluídicos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Copolymerization preparation of cationic cyclodextrin chiral stationary phases for drug enantioseparation in chromatography.
Wang RQ, et al.
Scientific Protocols null
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)