227064
Hexano, mezcla de isómeros
≥99%, anhydrous
Sinónimos:
Hexanos, Isohexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, mezcla de isómeros, anhydrous, ≥99%
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
437 °F
lim. expl.
7.5 %
impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?