Z0251
Sulfato de cinc heptahidratado
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Zinc Sulfate hydrate, Zinc sulphate heptahydrate, ZnSO4
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
>99.0%
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)