PHR2610
Protamine sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1578612
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
protamine
Formulario
solid
envase
pkg of 25 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)