PHR1663
Propofol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 1031
traceable to Ph. Eur. Y0000016
traceable to USP 1572503
presión de vapor
5.6 mmHg ( 100 °C)
familia API
propofol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Clave InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descripción general
Propofol is approved for induction and maintenance of paediatric anesthesia and sedation in children less than 3 years of age. The mechanism of action involves interaction with gamma-aminobutyric acid A receptor. Rapid effect and fewer side effects like postoperative nausea makes propofol a popular intravenous anesthetic agents.[1]
Aplicación
Propofol may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in emulsion dosage form by sequential injection technique with spectrophotometric and fluorimetric detections.[2]
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)