Documentos clave
CRM48891
Supelco
Disolución de óxido de etileno
certified reference material, 50 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
Sinónimos:
EtO
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
50 mg/mL in dichloromethane
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Este material de referencia certificado (CRM) se produce y certifica de acuerdo con la ISO 17034 y la ISO/IEC 17025. Toda la información relativa al uso de estos CRM puede encontrarse en el certificado de análisis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)