Saltar al contenido
I7403
L-Isoleucina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinónimos:
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-798-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Isoleucina, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Application
La L-isoleucina se ha utilizado como suplemento de los medios de mantenimiento que constan de DMEM/F-12 para el cultivo de hepatocitos primarios. También se ha utilizado como suplemento para el cultivo en serie de queratinocitos murinos adultos.
Biochem/physiol Actions
La L-isoleucina es un aminoácido esencial que se sintetiza a partir de la treonina. Es un aminoácido ramificado hidrófobo. La L-isoleucina es un isómero de la L-leucina.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)