245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
Sinónimos:
2,2′-Bi(γ-picoline), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
169-174 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?