M50834
1-Methylimidazole
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
N-Methylimidazole
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
presión de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
977 °F
lim. expl.
15.7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)